CAS RN 15958-92-6
IUPAC Namn:
(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-(2-{[(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}acetamido)-3-phenylpropanamido]-3-hydroxypropanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanoic acid
Synonymer:
(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-(2-{[(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}acetamido)-3-phenylpropanamido]-3-hydroxypropanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol):
904.04
Molekylär sammansättning:
C44H61N11O10
InChi Key:
VCEHWDBVPZFHAG-POFDKVPJSA-N
SMILES:
N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
1
–
1
av
1
Resultat
1
[Des-Arg9]-Bradykinin, MP Biomedicals™
A potent antagonist of bradykinin. Soluble in water (10mg/mL-clear colorless solution)