CAS RN 17140-81-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Nitrofurantoin Monohydrate, TRC
CAS: 17140-81-7 Molekylformel: C8H8N4O6 Molekylvikt (g/mol): 256.18 Synonym: 1-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)-imidazolidine-2,4-dione Hydrate,Furadantin Monohydrate IUPAC-namn: 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;hydrate LEDER: O.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1