missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrofurantoin Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrofurantoin Monohydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4O5.H2O/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16;/h1-3H,4H2,(H,10,13,14);1H2/b9-3+; |
| Formel vikt | 256.0444 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?