accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3H2NO

CAS RN 17213-58-0

IUPAC Namn: 3,5-dimethoxybenzamide
Synonymer: 3,5-dimethoxybenzamide
Molekylvikt (g/mol): 181.19
Molekylär sammansättning: C9H11NO3
InChi Key: YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(N)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat