accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 175401-95-3

IUPAC Namn: 2-(4-cyanophenyl)-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
Synonymer: 2-(4-cyanophenyl)-3H-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol): 263.26
Molekylär sammansättning: C15H9N3O2
InChi Key: HRUUSKALOILBKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat