Läs mer
2-(4-Cyanophenyl)benzimidazole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15430946
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430946 250 mg 250mg
15410946 1 g 1g
15420946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54240.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175401-95-3
Molekylformel C15H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 263.256
MDL-nummer MFCD20265213
InChI-nyckel HRUUSKALOILBKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-cyanophenyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl-1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-4-cyanophenyl, 2-4-cyanophenyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl-1h-benzo d imidazole-6-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-4-cyanophenyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509758
IUPAC-namn 2-(4-cyanophenyl)-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Cyanophenyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 263.26
Procent renhet 97%