accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrOHO

CAS RN 177420-63-2

IUPAC Namn: 2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonymer: 2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 269.02
Molekylär sammansättning: C8H4BrF3O2
InChi Key: FIMDBAHLQCCYJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Br)C(=CC=C1)C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat