accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ClNOO

CAS RN 17815-99-5

IUPAC Namn: 4-chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Synonymer: 4-chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol): 200.62
Molekylär sammansättning: C8H9ClN2O2
InChi Key: QOMAYFFYZHAPEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=C(C=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat