CAS RN 17879-23-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
[trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol, TRC
CAS: 17879-23-1 Molekylformel: C8H17NO Molekylvikt (g/mol): 143.22 IUPAC-namn: [4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol LEDER: NC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1