Läs mer
[trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h7-8,10H,1-6,9H2/t7-,8- |
| Formel vikt | 143.131 |