CAS RN 1809298-92-7
CAS RN 1809298-92-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
CAS: 1809298-92-7 Synonym: 2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester