CAS RN 1817821-22-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt, TRC
CAS: 1817821-22-9 Molekylformel: C8 H9 O6 S . Na Molekylvikt (g/mol): 256.208 Synonym: 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt,Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt;1,2-Benzenediol, 4-(2-hydroxyethyl)-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI),4-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl sodium sulfate,[2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl]oxidanesulfonic acid sodium salt,Hydroxy tyrosol 4-sulfate sodium salt,Hydroxytyrosol 4-sulfate sodium salt,Sodium 4-(2-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-sulfate IUPAC-namn: sodium;[2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl] sulfate LEDER: [Na+].OCCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])c(O)c1