missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30012352
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012352 5 mg -
30011149 0.5 mg 0.5mg
30006601 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9770155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1817821-22-9
Molekylformel C8 H9 O6 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 256.208
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt, Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt;1,2-Benzenediol, 4-(2-hydroxyethyl)-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), 4-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl sodium sulfate, [2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl]oxidanesulfonic acid sodium salt, Hydroxy tyrosol 4-sulfate sodium salt, Hydroxytyrosol 4-sulfate sodium salt, Sodium 4-(2-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-sulfate
IUPAC-namn sodium;[2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl] sulfate
LEDER [Na+].OCCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])c(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-Sulfate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formel vikt 256.002
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.