CAS RN 1821370-70-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Diethyl-pythiDC, MedChemExpress
MedChemExpress Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).