accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHSFFFFF

CAS RN 1839048-23-5

IUPAC Namn: 2-[4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]acetic acid
Synonymer: [4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 262.19
Molekylär sammansättning: C8H7F5O2S
InChi Key: HAIVYRSOFXWOFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat