accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1883-78-9

H3CCH3SO

CAS RN 1883-78-9

IUPAC Namn: 2-[(propan-2-ylsulfanyl)methyl]furan
Synonymer: 2-[(isopropylsulfanyl)methyl]furan
Molekylvikt (g/mol): 156.24
Molekylär sammansättning: C8H12OS
InChi Key: WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)SCC1=CC=CO1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat