CAS RN 1889286-78-5
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester, TRC
CAS: 1889286-78-5 Molekylformel: C17H30O4 Molekylvikt (g/mol): 298.42 Synonym: 2-(((4-Methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid,MINCH IUPAC-namn: 2-(((4-methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid LEDER: O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC)=O)CCCC1