missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester, TRC

Produktkod. 30007302
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007302 25 mg
30007271 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98730525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1889286-78-5
Molekylformel C17H30O4
Molekylvikt (g/mol) 298.42
Synonym 2-(((4-Methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid, MINCH
IUPAC-namn 2-(((4-methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
LEDER O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC)=O)CCCC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H30O4/c1-3-4-8-13(2)9-7-12-21-17(20)15-11-6-5-10-14(15)16(18)19/h13-15H,3-12H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vikt 298.21
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.