accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNNNOOPHOOOPOHHOOHOHO

CAS RN 2092-65-1

IUPAC Namn: [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy]phosphonic acid
Synonymer: adenosine diphosphate
Molekylvikt (g/mol): 427.2
Molekylär sammansättning: C10H15N5O10P2
InChi Key: XTWYTFMLZFPYCI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=C2N=CN(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)C2=NC=N1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat