missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosin-5'-difosfattrinatriumsalt, MP Biomedicals

Produktkod. 11398319 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398319 1 g 1g
11308329 5 g 5g
11318329 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11398319 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210004901

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 2092-65-1
Molekylformel C10H15N5Na3O10P2
Molekylvikt (g/mol) 496.172
InChI-nyckel VJZLETZZUNQROW-MSQVLRTGSA-N
Synonym adenosine-5'-diphosphate trisodium salt
PubChem CID 131875859
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonvätefosfat;natrium
LEDER C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O.[Na].[Na].[Na]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Diphosphate Trisodium Salt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 493.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.