accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2096333-11-6

BFOHNCH3HOOH

CAS RN 2096333-11-6

IUPAC Namn: {4-fluoro-3-[(4-methylphenyl)carbamoyl]phenyl}boronic acid
Synonymer: 4-fluoro-3-[(4-methylphenyl)carbamoyl]phenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 273.07
Molekylär sammansättning: C14H13BFNO3
InChi Key: ZBHFKQPACRWNAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NC(=O)C2=C(F)C=CC(=C2)B(O)O)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat