accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 21298-53-3

NS

CAS RN 21298-53-3

IUPAC Namn: 3-(thiophen-2-yl)pyridine
Synonymer: 3-(thiophen-2-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol): 161.22
Molekylär sammansättning: C9H7NS
InChi Key: ZHBLIWDUZHFSJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S1C=CC=C1C1=CN=CC=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat