CAS RN 2143072-85-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Tocris Bioscience™ RAGE 229
ctRAGE-DIAPH1 interaction antagonist; reduces inflammatory signaling in diabetic mice