accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 214360-78-8

BOOH3CCH3H3CCH3CH3

CAS RN 214360-78-8

IUPAC Namn: 5,5-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Synonymer: 5,5-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Molekylvikt (g/mol): 232.13
Molekylär sammansättning: C14H21BO2
InChi Key: ITLDRNGUSKUMRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(B2OCC(C)(C)CO2)C(C)=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat