accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HOCH3CH3HOCH3CH3HOCH3CH3HOHf

CAS RN 2171-99-5

IUPAC Namn: tetrakis(propan-2-ol) hafnium
Synonymer: tetrakis(isopropyl alcohol) hafnium
Molekylvikt (g/mol): 418.87
Molekylär sammansättning: C12H32HfO4
InChi Key: HMKGKDSPHSNMTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Hf].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat