CAS RN 217799-03-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
KP496, MedChemExpress
MedChemExpress KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.