accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClOCl

CAS RN 21900-54-9

IUPAC Namn: 2-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Synonymer: 2-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 193
Molekylär sammansättning: C7H3Cl2FO
InChi Key: POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat