accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFCl

CAS RN 220141-71-9

IUPAC Namn: 1-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzene
Synonymer: 1-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzene
Molekylvikt (g/mol): 162.56
Molekylär sammansättning: C7H5ClF2
InChi Key: VNGSMSFVLAAOGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(CCl)=CC(F)=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat