missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Difluorobenzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11335455
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335455 5 g 5g
11325455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11335455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19646.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 220141-71-9
Molekylformel C7H5ClF2
Molekylvikt (g/mol) 162.56
MDL-nummer MFCD01090990
InChI-nyckel VNGSMSFVLAAOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorobenzylchloride, alpha-chloro-3,5-difluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3,5-difluoro, 1-chloromethyl-3,5-difluoro-benzene, benzene,1-chloromethyl-3,5-difluoro, acmc-1cb2p, ksc493k5f
PubChem CID 2736955
IUPAC-namn 1-(chloromethyl)-3,5-difluorobenzene
LEDER FC1=CC(CCl)=CC(F)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Difluorobenzyl chloride
Kokpunkt 82°C (22 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7473788
Formel vikt 162.57
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.