accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONHFFF

CAS RN 2249-28-7

IUPAC Namn: 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Synonymer: 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol): 245.25
Molekylär sammansättning: C12H14F3NO
InChi Key: ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1(CCNCC1)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Procent renhet 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat