CAS RN 2256-00-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
CAS: 2256-00-0 Molekylformel: C10H10N4O5 Molekylvikt (g/mol): 266.21 Synonym: 2-[2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedione,Mono[(2,4-dinitrophenyl) IUPAC-namn: 3-(2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazineylidene)butan-2-one LEDER: O=C(C)/C(C)=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1