Läs mer
Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O5/c1-6(7(2)15)11-12-9-4-3-8(13(16)17)5-10(9)14(18)19/h3-5,12H,1-2H3/b11-6+ |
| Formel vikt | 266.07 |