accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHFFF

CAS RN 2268-17-9

IUPAC Namn: 2,4,6-trifluorophenol
Synonymer: 2,4,6-trifluorophenol
Molekylvikt (g/mol): 148.08
Molekylär sammansättning: C6H3F3O
InChi Key: QQFWMPUXPLBWTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(F)C=C(F)C=C1F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat