missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,6-Trifluorophenol, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11397666
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397666 5 g 5g
11387666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11397666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11285.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2268-17-9
Molekylformel C6H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 148.084
MDL-nummer MFCD00061216
InChI-nyckel QQFWMPUXPLBWTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519974
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorophenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorophenol
Smältpunkt 47°C to 52°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2089551
Synonym phenol, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluoro-phenol, pubchem2317, acmc-1cod0, phenol,2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenol
Formel vikt 148.09
Procent renhet 99%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.