accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOClClCl

CAS RN 2345-32-6

IUPAC Namn: 4,4,4-trichlorobutanoic acid
Synonymer: 4,4,4-trichlorobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 191.43
Molekylär sammansättning: C4H5Cl3O2
InChi Key: KXPULUVMTDIQOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCC(Cl)(Cl)Cl
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat