accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25026-97-5

H2NSH2NNOO

CAS RN 25026-97-5

IUPAC Namn: 2-amino-5-nitrobenzene-1-carbothioamide
Synonymer: 2-amino-5-nitrobenzenecarbothioamide
Molekylvikt (g/mol): 197.21
Molekylär sammansättning: C7H7N3O2S
InChi Key: FHYFXVGYNCGBAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat