CAS RN 261762-63-4
IUPAC Namn:
1-(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethan-1-one
Synonymer:
1-(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol):
186.61
Molekylär sammansättning:
C9H8ClFO
InChi Key:
DNESTVGNBQZBHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=C(F)C=CC(C)=C1Cl
1
–
1
av
1
Resultat
1
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone, 97+%, Thermo Scientific™
CAS: 261762-63-4 Molekylformel: C9H8ClFO Molekylvikt (g/mol): 186.61 MDL-nummer: MFCD01631368 InChI-nyckel: DNESTVGNBQZBHP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl ethanone,2'-chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone,2-chloro-6-fluoro-3-methylacetophenone,1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl ethan-1-one,1-acetyl-2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzene,pubchem7113,acmc-1cmd5,1-2-chloro-6-fluoro-3-methyl-phenyl-ethanone,ethanone,1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl,2'-chloro-6'-fluoro-3'-methyl-acetophenone PubChem CID: 2773655 IUPAC-namn: 1-(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone LEDER: CC(=O)C1=C(F)C=CC(C)=C1Cl