missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11426906
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426906 5 g 5g
11416906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11426906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24003.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 261762-63-4
Molekylformel C9H8ClFO
Molekylvikt (g/mol) 186.61
MDL-nummer MFCD01631368
InChI-nyckel DNESTVGNBQZBHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl ethanone, 2'-chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone, 2-chloro-6-fluoro-3-methylacetophenone, 1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzene, pubchem7113, acmc-1cmd5, 1-2-chloro-6-fluoro-3-methyl-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl, 2'-chloro-6'-fluoro-3'-methyl-acetophenone
PubChem CID 2773655
IUPAC-namn 1-(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(F)C=CC(C)=C1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.61
Procent renhet ≥97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.