accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClClOF

CAS RN 261762-81-6

IUPAC Namn: 6-chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Synonymer: 6-chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 207.03
Molekylär sammansättning: C8H5Cl2FO
InChi Key: NWTPJKCARLIKFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(Cl)C(C(Cl)=O)=C1F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat