CAS RN 261952-02-7
IUPAC Namn:
2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonymer:
2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molekylvikt (g/mol):
185.15
Molekylär sammansättning:
C9H6F3N
InChi Key:
HXGUSYYIWFJFGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C#N
1
–
1
av
1
Resultat
1
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 261952-02-7 Molekylformel: C9H6F3N Molekylvikt (g/mol): 185.15 MDL-nummer: MFCD01631593 InChI-nyckel: HXGUSYYIWFJFGY-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-methyl-3-trifluoromethyl benzonitrile,3-cyano-2-methylbenzotrifluoride,2-cyano-6-trifluoromethyl toluene,2-methyl trifluoromethyl benzonitrile,2-methyl-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile PubChem CID: 2778934 IUPAC-namn: 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile LEDER: CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C#N