accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 269410-21-1

BOOH3CH3CCH3H3COH

CAS RN 269410-21-1

IUPAC Namn: 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
Synonymer: 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol): 270.14
Molekylär sammansättning: C16H19BO3
InChi Key: FEOQRVDXBOSJLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat