accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNHNHNN

CAS RN 28128-19-0

IUPAC Namn: 3,7-dihydro-2H-purine-2-thione
Synonymer: 3,7-dihydropurine-2-thione
Molekylvikt (g/mol): 152.18
Molekylär sammansättning: C5H4N4S
InChi Key: HDBQZGJWHMCXIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=C1NC2=C(NC=N2)C=N1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat