CAS RN 28715-21-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(R)-3-Hydroxy Myristic Acid, TRC
CAS: 28715-21-1 Molekylformel: C14 H28 O3 Molekylvikt (g/mol): 244.37 IUPAC-namn: (3R)-3-hydroxytetradecanoic acid LEDER: CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)O