accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 307531-82-4

H2COOZnBr

CAS RN 307531-82-4

IUPAC Namn: zinc(2+) 2-(1,3-dioxan-2-yl)ethanide bromide
Synonymer: zinc(2+) 2-(1,3-dioxan-2-yl)ethanide bromide
Molekylvikt (g/mol): 260.44
Molekylär sammansättning: C6H11BrO2Zn
InChi Key: ALTXXOLEYMBUCK-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn++].[Br-].[CH2-]CC1OCCCO1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat