CAS RN 31300-86-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 31300-86-4 Molekylformel: C27H42O8 Molekylvikt (g/mol): 494.62 Synonym: (3α,5α)-20-Oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid,20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid,20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl Glucosiduronic Acid,3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Glucuronide; IUPAC-namn: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid LEDER: CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O)C)C