Läs mer
(3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h14-23,25,29-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27+/m0/s1 |
| Formel vikt | 494.288 |