CAS RN 32854-75-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(+)-Lappaconitine >90%, TRC
CAS: 32854-75-4 Molekylformel: C32 H44 N2 O8 Molekylvikt (g/mol): 584.7 Synonym: (+)-Lappaconitine,Acetyl-10-deoxysepaconitine LEDER: CCN1C[C@@]2(CC[C@H](OC)C34[C@@H]2CC(C13)[C@@]5(O)C[C@H](OC)[C@H]6C[C@@H]4[C@]5(O)[C@H]6OC)OC(=O)c7ccccc7NC(=O)C