missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Lappaconitine >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lappaconitine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44N2O8/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35)/t19-,20?,22+,23-,24+,25+,26?,27+,29-,30+,31?,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 584.3098 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?