accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 331-62-4

H3COFN

CAS RN 331-62-4

IUPAC Namn: 3-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Synonymer: 3-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 151.14
Molekylär sammansättning: C8H6FNO
InChi Key: FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1F)C#N
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat