CAS RN 34354-88-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
N-Stearoyl Phytosphingosine, TRC
CAS: 34354-88-6 Molekylformel: C36 H73 N O4 Molekylvikt (g/mol): 583.97 Synonym: N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]octadecanamide,C18 3-Hydroxy Dihydroceramide,Ceramide III,Ceramide 3,DS-Ceramide Y3S,D-ribo-1,3,4-Trihydroxy-2-octadecanoylamidooctadecane,2S,3S,4R-2-Stearoylamide-1,3,4-octadecanetriol; IUPAC-namn: N-[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl]octadecanamide LEDER: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC